Principaux documents
27519
Supelco
Flacons (vials) gradués, bouchon à vis à ouverture centrale, pré-assemblés
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, O.D. × H 21 mm × 70 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Caractéristiques
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
21 mm × 70 mm
Volume
15 mL
Raccords
thread for 18-400
Description générale
Le bouchon percé est noir phénolique.
Septa en PTFE bleu sur silicone blanc.