Key Documents
27182
Supelco
Flacons, à bouchon à vis solide vert Thermoset avec revêtement PTFE, pré-assemblés, pack de 100
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, thread for 24-400
Synonyme(s) :
BOÎTE DE 100 FLACONS AMBRÉS DE 40 ML, À VIS, BOUCHON PLEIN AVEC LINER EN PTFE
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Caractéristiques
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
29 mm × 82 mm
Volume
40 mL
Raccords
thread for 24-400