Key Documents
23206
Supelco
Portoirs de stockage compact Space Saver
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 30.0 mm, pkg of 5 ea
Synonyme(s) :
PORTOIR POUR FLACONS, FLACONS EPA 40 ML, CARTONS DE 5
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
red polypropylene rack
Caractéristiques
positions 50 vials per rack
Conditionnement
pkg of 5 ea
Portoir, L × l × H
336 mm × 175 mm × 30 mm
Ouverture des puits
30.0 mm
Compatibilité
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack)
Description générale
Système pratique et économique pour le stockage d′échantillons dans vos flacons à vis ou à sertir. Vous pouvez empiler les portoirs, qu′ils soient pleins ou vides. Autoclavables à 120 °C. Livrés par lots de 5.
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Automated discovery of novel drug formulations using predictive iterated high throughput experimentation.
Filippo C
PLoS ONE, 5 (1), 8546-8546 (2010)