27092-U
Screw cap, solid top with aluminum liner
black phenolic solid cap, aluminum liner, for use with 2 mL vial (standard opening), thread for 8-425
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
aluminum liner
black phenolic solid cap
Caractéristiques
closure type black phenolic solid top cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
135 °C temp. limit
Raccords
thread for 8-425
Compatibilité
for use with 2 mL vial (standard opening)
Description générale
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable