Principaux documents
22275
Seringue d'échantillonnage de précision Valco®, série A-2, aiguille amovible
volume 5 mL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Synonyme(s) :
SERINGUE, PS-A-2, 5 ML
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Description
Series A-2
Caractéristiques
removable needle Series A2
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
VICI 050035
Aiguille, L × D.E. × D.I.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Volume
5 mL
Description générale
Série A-2 - Aiguille amovible : Seringue d′utilisation générale économique, étanche aux gaz et aux liquides jusqu′à 250 psi.
  • valve à bouton-poussoir - permet l′injection instantanée
  • de plus petits volumes - trés bien pour de petits échantillons volatils
Informations légales
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Que T La et al.
Cells, 9(10) (2020-10-08)
Previously, we used a lentiviral vector to deliver furin-cleavable human insulin (INS-FUR) to the livers in several animal models of diabetes using intervallic infusion in full flow occlusion (FFO), with resultant reversal of diabetes, restoration of glucose tolerance and pancreatic