Principaux documents
21738
Seringue d'échantillonnage de précision Valco®, série Magnum
volume 500 mL, removable needle, needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
bevel tip needle
glass syringe
Description
Magnum Series
Caractéristiques
removable needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
VICI 060042
Aiguille, L × D.E. × D.I.
2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
Volume
500 mL
Description générale
Série Magnum - Aiguille amovible : Seringue Pressure-Lok permettant l′échantillonnage et le stockage d′échantillons de volume allant jusqu′à 500 ml. Aiguille amovible à faible volume mort. Vanne rotative permettant un échantillonnage sur site pour analyse ultérieure. Idéale pour le recueil, l′analyse de traces et la concentration d′échantillons de contaminants de l′environnement.
Informations légales
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.