Key Documents
22123-U
Vanne d árrêt à bascule
brass, 1/8 in. angle arms
Synonyme(s) :
SWAGELOK 0GS2-A, VANNE BASCULANTE EN LAITON 1/8 x 1/8A UNITAIRE®
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
eCl@ss :
32035302
Nomenclature NACRES :
SB.54
Matériaux
brass
Raccords
1/8 in. angle arms
Description générale
Toggle valve is one of the most simple and widely used industry valve. It′s on and off settings determines whether or not fluid flows past the valve. There are many styles of toggle valve like ball valve, gate valve, plug valve and knife valve.
Nuts and ferrules included.
Informations légales
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Process Plant Equipment: Operation, Control, and Reliability.
Holloway MD
Technology & Engineering, 401-402 (2012)