20489
Tube en cuivre nettoyé
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
Synonyme(s) :
TUBE DE CUIVRE PRÉNETTOYÉ 1/4 po, SERPENTIN 50 pi (15,25 m)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
copper tubing (GC plumbing quality)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Tuyau, L × D.E. × D.I.
50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :