21641
Agilent® 5880, 5890, 5987, 6890 (S23690)
L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass column
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Type de colonne
empty
Compatibilité
for use with Agilent Configuration A
Catégories apparentées
Description générale
- X (length of injector arm) = 11.02 in. (280 mm)
- Y (length of detector arm) = 9.05 in. (230 mm)
- S (span, injector to detector) = 9.0 in. (229 mm)
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable