11827
Apiezon® KOH sur Chromosorb® W AW
phase 0.2% Carbowax 1500, matrix 80/100 Carbopack C support, bottle of 15 g
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
bottle of 15 g
Paramètres
60-175 °C temp. range
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
80/100 Carbopack C support
Groupe de la matrice active
0.2% Carbowax 1500 phase
Type de colonne
packed GC
Compatibilité
for analyte group alcohols, esters, ketones, general use
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable