10301-U
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep Q, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
Synonyme(s) :
carbon adsorbent kit, CMS/SGPC
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Conditionnement
bottle of 75 cc
Fabricant/nom de marque
Hayes Separation Inc
Paramètres
275 °C temp. limit
Superficie
~582 m2/g
Matrice
HayeSep Q
Taille des particules
80-100 mesh
Densité
~0.35 g/mL (free fall density)
Description générale
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable