21009-U
Adsorbant polymère poreux Tenax®
matrix Tenax TA, 80-100 mesh, bottle of 10g
Synonyme(s) :
polymeric adsorbent, XAD7, 20-60 mesh
About This Item
Produits recommandés
product name
Adsorbant polymère poreux Tenax®, matrix Tenax TA, 80-100 mesh, bottle of 10 g
Forme
solid
Conditionnement
bottle of 10 g
Paramètres
350 °C temp. limit
Superficie
~35 m2/g
Matrice
Tenax TA
Taille des particules
80-100 mesh
Densité
~0.29 g/mL (free fall density)
Description générale
Pour en savoir plus sur nos différents adsorbants, rendez-vous sur sigma-aldrich.com/adsorbents
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable