ZMS1110
Anti-Adenovirus Antibody, clone 20/11 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
20/11, recombinant monoclonal
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
adenovirus-infected cells
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in A549 cells infected with Adenovirus.
Immunocytochemistry Analysis (ICC): A 1:100 dilution of this antibody detected Adenovirus in A549 cells infected with Adenovirus type 3.
Tested applications
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected Adenovirus in one million A549 cells infected with adenovirus.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Adenovirus in Formalin Fixed Paraffin Embedded (FFPE) section of a pellet of Adenovirus infected A549 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable