Merck
ABE419
Anticorps anti-histone H3.3 (mutant K27M)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Histone H3.1, Histone H3.3
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ChIP, IHC, WB
Citations:
83
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
mutation (Lys27Met)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
L'histone H3.3 est l'une des cinq principales protéines de type histone impliquées dans la structure de la chromatine dans les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H3.3 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes. La queue N-terminale de l'histone H3 dépasse de la structure globulaire centrale du nucléosome et peut subir différentes modifications épigénétiques qui affectent les processus cellulaires. Ces modifications incluent la fixation covalente de groupements méthyle ou acétyle sur des acides aminés lysine et arginine et la phosphorylation de la sérine ou de la thréonine. Le variant d'histone H3.3 est typiquement enrichi en chromatine active.
~17 kDa (poids observé)
Immunogen
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à une séquence située à proximité de l'extrémité N-terminale de l'histone H3.3 humaine avec mutation K27M.
Épitope : Séquence de l'histone H3 entourant la mutation K27M
Application
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter le mutant K27M de l'histone H3.3 dans des lysats de tissu de gliome infiltrant du tronc cérébral (aussi appelé gliome pontique intrinsèque diffus) exprimant le mutant K27M de l'histone H3.3. (Lewis, P. W., et al. (2013). Science. 340(6134):857-861.
Immunoprécipitation de la chromatine : Un lot représentatif a permis de co-précipiter des fragments de chromatine contenant les régions des promoteurs des gènes ACTA et CCT8 à partir de transfectants HEK293T exprimant l'histone H3.3 portant la mutation K27M et une étiquette FLAG-HA (Peter W. Lewis et David Allis, laboratoire d'épigénétique et de biologie de la chromatine, université Rockefeller, New York, NY).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'utilisation de l'anticorps anti-histone H3.3 (mutant K27M) a été validée en western blotting (WB) et immunoprécipitation de la chromatine (ChIP).
Sous-domaine de recherche
Histones
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps reconnaît l'histone H3.3 avec mutation K27M.
Physical form
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité pour son immunogène
Preparation Note
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Analysis Note
Contrôle
Lysats de transfectants MEF exprimant l'histone H3.3 K27M (positifs) ou de type sauvage (négatifs) avec étiquette FLAG-HA.
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules MEF (H3.3) et MEF (H3.3 K27M-HA-Flag) transfectées.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,2 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter l'histone H3.3 avec mutation K27M et étiquette FLAG-HA, mais pas sa forme sauvage, dans 3x10E5 équivalents de cellules d'un lysat de transfectants MEF.
Other Notes
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenu apparenté
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Mélanie Pagès et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 28(1), 103-111 (2016-12-17)
Ganglioglioma (GG) is a grade I tumor characterized by alterations in the MAPK pathway, including BRAF V600E mutation. Recently, diffuse midline glioma with an H3 K27M mutation was added to the WHO 2016 classification as a new grade IV entity.
Thomas J Stone et al.
Acta neuropathologica, 135(1), 115-129 (2017-10-24)
Glioneuronal tumours are an important cause of treatment-resistant epilepsy. Subtypes of tumour are often poorly discriminated by histological features and may be difficult to diagnose due to a lack of robust diagnostic tools. This is illustrated by marked variability in
Hamid Nikbakht et al.
Nature communications, 7, 11185-11185 (2016-04-07)
Diffuse Intrinsic Pontine Gliomas (DIPGs) are deadly paediatric brain tumours where needle biopsies help guide diagnosis and targeted therapies. To address spatial heterogeneity, here we analyse 134 specimens from various neuroanatomical structures of whole autopsy brains from nine DIPG patients.
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
ABE41904053252915994