Z708992
ART® non-filtered tip
HLT Ultramicro, maximum volume 20 μL, racked, non-sterile
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
About This Item
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
racked
Conditionnement
pack of 960 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 3522
Technique(s)
PCR: suitable
Volume maximum
20 μL