Merck
Pointes de pipette
Pointes de pipette ZipTip
Les pointes de pipette sont des pointes en plastique jetables utilisées sur les pipeteurs pour une distribution précise et exacte des liquides. Elles sont disponibles dans une variété de tailles et de formes pour s'adapter à différents types de pipeteurs et sont utilisées dans la recherche fondamentale en laboratoire et les diagnostics cliniques.
Pour en savoir plus
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Pointes de pipette Eppendorf® epT.I.P.S.
Ces pointes de pipette sont disponibles dans les options standards Eppendorf Quality, Biopur®, PCR clean et LoRetention, et Dualfilter T.I.P.S. ®, ce qui en fait un excellent choix pour les applications en culture cellulaire, pharmacologie, microbiologie, purification des protéines, génomique ou PCR.  
Pointes de pipette Eppendorf® Combitips Advanced®
Ces pointes de pipette à répétition existent en différentes variantes : Eppendorf Quality, Biopur®, PCR clean et de qualité ADN médicolégal. Les pointes Biopur® conviennent aux applications où la présence de micro-organismes vivants pourrait potentiellement compromettre l'intégrité de l'expérience. En outre, elles sont dépourvues de pyrogènes, ce qui garantit l'absence totale d'endotoxines. Cette caractéristique est essentielle pour les activités liées à la culture cellulaire, à la pharmacologie et à la recherche médicale. D'autre part, les pointes PCR clean et de qualité ADN médicolégal sont spécifiquement conçues pour l'extraction de l'ADN, le traitement des échantillons et la configuration de la réaction en chaîne par polymérase (PCR).
Pointes de pipette BRAND®
Les pointes de pipette BRAND® sont incolores, disponibles en versions stérile et non stérile, et fabriquées en polypropylène. Elles sont fabriquées à partir de matières premières ne contenant ni di(2-hydroxyéthyl)méthyldodécylammonium (DiHEMDA) ni oléamide. Ces pointes de pipette sont disponibles dans une plage de volume de 0,1 μl à 10 ml et peuvent être autoclavées à une température de 121 °C. Les pointes stériles sont désinfectées par rayonnement bêta. En outre, ces pointes de pipette peuvent être achetées en grandes quantités sous forme de portoirs.
Pointes de pipette Corning®
Ces pointes de pipette sont fabriquées dans un environnement de moulage contrôlé afin de garantir l'exactitude et la précision de tous les volumes de pointes. Ces pointes de pipette sont apyrogènes, exemptes d'ADN humain et de RNases/DNases, et sont fournies stériles.
Pointes de pipette à barrière auto-étanche ART®
Ces pointes moulées avec précision sont garanties pour éviter toute contamination pendant l'aspiration et l'administration des échantillons. Tous les pointes Art sont certifiées exemptes de RNases, de DNases, d'ADN et de pyrogènes. Les pointes Art sont parfaites pour les études génétiques, la médecine légale, les travaux de PCR en général et l'échantillonnage de radio-isotopes. Ces pointes de pipette sont disponibles dans une plage de volumes allant de 10 μl à 5 ml. Elles sont également disponibles en version Softfit pour une meilleure ergonomie et une faible rétention. De plus, elles sont fournies avec des filtres à charbon Solvent Safe pour une protection optimale du pipeteur lors du pipetage de solvants organiques.
Pointes de pipette à microvolume Axygen Maxymum Recovery®
 Ces pointes de pipette sont fabriquées en polypropylène non stérile et sont apyrogènes et autoclavables. Elles sont compatibles avec une large gamme de pipettes monocanal et multicanaux. Ces pointes sont exemptes de RNases et de DNases et sont dotées d'anneaux internes qui garantissent un montage sûr, empêchant toute fuite de liquide.
Pointes pour l'automatisation Axygen® de Corning®
Ces pointes sont en polypropylène transparent et sont proposées en versions stérile et non stérile. Elles sont totalement exemptes de RNases, de DNases et d'ADNg humain. Ces pointes sont parfaites pour la distribution précise et exacte de liquides pour une gamme de systèmes automatisés de manipulation de liquides.
Pointes de pipette Finnpipette®
Les pointes Finnpipette® sont disponibles en version transparente ou colorée et sont considérées comme des pointes de pipette non stériles. Ces pointes sont réputées pour leur exactitude et leur précision dans les tâches de pipetage. Elles se caractérisent par une conception hydrophobe et homogène, qui empêche la rétention indésirable de liquide.