Principaux documents
Z657875
Hettich® centrifuge adapters
for 8.5-10 mL blood/urine tubes (16x100 mm) and 15mL round bottom tubes (17x100 mm)
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
Description
for ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R
Caractéristiques
Holds 15 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 5231
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 1427 (bucket)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG