Principaux documents
Z601586
Hettich® centrifuge adapters
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Adapter for 15 mL Falcon tubes (17x120 mm)
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
Holds 15 mL tubes
Conditionnement
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1347
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 1481 1490, 1495 (buckets)
Description générale
  • compatible with bucket/carriers 1381 (Z601543) and 1430 (Z729132)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG