Z370606
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 250 mL, pore size 0.2 μm
Synonyme(s) :
bottletop filtration system, sterile filtration
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone membrane
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap plug seal
graduations
Conditionnement
pack of 12
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 568-0020
Contenance du flacon
250 mL
Capacité du filtre
250 mL
Capacité de l'entonnoir
250 mL
Diam. de la membrane
50 mm
Dimension de pores
0.2 μm
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Polyethersulfone (PES) membrane is ideal for cell/tissue culture.
- Less waiting time due to faster results
- Non-pyrogenic and endotoxin-free
- Graduated upper chamber