Z326720
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19
Synonyme(s) :
Flasks
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
wide-neck
Joint
joint: ST/NS neck10/19
Description
calibrated to contain (TC, EX)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
10 mL, accuracy: 0.04 mL
Capacité
10 mL