Z326542
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, polypropylene stopper
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
polypropylene stopper
wide-neck
Joint
joint: ST/NS neck10/19
Description
calibrated to contain (TC, IN)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
10 mL, accuracy: 0.04 mL
Capacité
10 mL