BR37245
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® class A DE-M marking
capacity 20 mL, neck joint: ST/NS 12/21, polypropylene stopper
Synonyme(s) :
BLAUBRAND®, Volumetric flasks
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
polypropylene stopper
Joint
joint: ST/NS neck12/21
Caractéristiques
class A DE-M marking. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 37245
Capacité
20 mL