Principaux documents
Y4625
Sigma-Aldrich
Yeast Brewers
Debittered, BioReagent, suitable for insect cell culture
Synonyme(s) :
Yeast, brewers, Brewers yeast
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352205
Nomenclature NACRES :
NA.75
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
Solubilité
0.1 M sodium bicarbonate: 200 mg/mL, turbid
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
Clé InChI
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Eric Le Bourg et al.
Experimental gerontology, 69, 202-210 (2015-07-15)
Many experiments have shown that dietary restriction, for instance by removing live yeast or modifying the protein/carbohydrate ratio, can modulate lifespan, fecundity, resistance to severe stresses and behaviour in Drosophila melanogaster flies. The present study tested whether feeding flies with