WH0005335M1
Monoclonal Anti-PLCG1 antibody produced in mouse
clone 2A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-PLC1, Anti-PLC148, Anti-PLCII, Anti-PLCgamma1, Anti-phospholipase C, gamma 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLCG1(5335)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
LKNNYSEDLELASLLIKIDIFPAKQENGDLSPFSGTSLRERGSDASGQLFHGRAREGSFESRYQQPFEDFRISQEHLADHFDSRERRAPRRTRVNGDNRL
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable