WH0005063M8
Monoclonal Anti-PAK3 antibody produced in mouse
clone 3A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CDKN1A, Anti-MRX30, Anti-MRX47, Anti-OPHN3, Anti-PAK3beta, Anti-bPAK, Anti-hPAK3, Anti-p21 (CDKN1A)-activated kinase 3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PAK3(5063)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MSDGLDNEEKPPAPPLRMNSNNRDSSALNHSSKPLPMAPEEKNKKARLRSIFPGGGDKTNKKKEKERPEISLPSDFEHTIHVGFDAVTGE
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable