WH0001859M1
Monoclonal Anti-DYRK1A antibody produced in mouse
clone 7D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DYRK, Anti-DYRK1, Anti-HP86, Anti-MNB, Anti-MNBH, Anti-dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 1A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7D10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DYRK1A(1859)
Description générale
Immunogène
Sequence
NQGNQAYQNRPVAANTLDFGQNGAMDVNLTVYSNPRQETGIAGHPTYQFSANTGPAHYMTEGHLTMRQGADREESPMTGVCVQQSPVASS
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable