SAB4200215
Anti-VPS4A antibody, Mouse monoclonal
clone VPS4-110, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-SKD1, SKD1A, SKD2, VPS4-1, Anti-Vacuolar protein sorting factor 4A, Anti-hVPS4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
VPS4-110, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~50 kDa
Espèces réactives
mouse, canine, bovine, human, rat
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3 or human HEK-293 cells.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VPS4A(27183)
mouse ... Vps4a(116733)
rat ... Vps4a(246772)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunolabelling
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable