V4762
Monoclonal Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-1 antibody produced in mouse
clone FLT-19, tissue culture supernatant
Synonyme(s) :
Anti-Flt1 Receptor, Anti-VEGF R-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
tissue culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
FLT-19, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100 using human placenta
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FLT1(2321)
Description générale
Immunogène
Application
- immunofluorescence labelling
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3