Key Documents
UC169
Sigma-Aldrich
Hydroxybufuralol maleate salt
≥98% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H23NO3 · C4H4O4
Poids moléculaire :
393.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161501
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Pf
159-160.5 °C
Solubilité
H2O: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC(O)c1cccc2cc(oc12)C(O)CNC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO3.C4H4O4/c1-10(18)12-7-5-6-11-8-14(20-15(11)12)13(19)9-17-16(2,3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10,13,17-19H,9H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clé InChI
UCHVLIWUAUXBBC-BTJKTKAUSA-N
Application
Hydroxybufuralol maleate salt can be used for metabolic assays of bufuralol.
Actions biochimiques/physiologiques
Metabolite of bufuralol; product of microsomal oxidation
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Notes préparatoires
Hydroxybufuralol maleate salt is soluble in water.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable