T6031
DL-Thiorphan
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
(±)-N-(3-Mercapto-2-benzylpropionyl)glycine, DL-3-Mercapto-2-benzylpropanoylglycine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Pf
138 °C
Solubilité
ethanol: soluble 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
OC(=O)CNC(=O)C(CS)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO3S/c14-11(15)7-13-12(16)10(8-17)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,17H,6-8H2,(H,13,16)(H,14,15)
Clé InChI
LJJKNPQAGWVLDQ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ACE(1636) , ECE1(1889)
rat ... Ace(24310) , Mme(24590)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable