Principaux documents
D0156
Sigma-Aldrich
Désoxynivalénol
Synonyme(s) :
3α,7α,15-trihydroxy-12,13-époxytrichothéc-9-én-8-one, Vomitoxine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H20O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Forme
powder
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@H](O)C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]1(CO)[C@H](O)C(=O)C(C)=C2
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
Clé InChI
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
Description générale
Le désoxynivalénol (DON) est une mycotoxine naturelle présente chez Fusarium graminearum et Fusarium culmorum. Elle appartient à la famille des trichothécènes B.
Application
Le désoxynivalénol a été utilisé :
  • comme mycotoxine pour induire une cytotoxicité dans des cellules épithéliales de jéjunum de porc et étudier les effets protecteurs de Saccharomyces cerevisiae sur la viabilité cellulaire des cellules hôtes.
  • pour induire une toxicité chez des souris "nudes" afin d'étudier l'effet d'une supplémentation en probiotiques (Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) ou Lactobacillus acidophilus (LA)) sur la protection de l'hôte.
  • comme antagoniste des récepteurs des hormones thyroïdes (TRβ) dans un essai CALUX avec le gène rapporteur de la luciférase.
Actions biochimiques/physiologiques
Le désoxynivalénol (DON) bloque la synthèse de l'ADN et l'ARN en inhibant le processus de traduction.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Toxicology of deoxynivalenol (vomitoxin).
Rotter B A.
Int J Toxicol Pharmacol Res, 48(1), 1-34 (1996)
Yang Liu et al.
AMB Express, 9(1), 137-137 (2019-09-05)
Deoxynivalenol (DON) is one of the mycotoxins most frequently encountering in cereal-based foods throughout the world. Saccharomyces cerevisiae was used to alleviate porcine jejunal epithelia cell (IPEC-J2) injury induced by DON in this study. The results indicated that cell viability
Determination of deoxynivalenol (DON) and its derivatives: Current status of analytical methods
Ran R, et al.
Food Control, 34(1), 138-148 (2013)
Deoxynivalenol and its toxicity
Sobrova P, et al.
Interdisciplinary Sciences, Computational Life Sciences, 3(3), 94-99 (2010)
Jun-Lin Song et al.
Cells, 10(8) (2021-08-28)
(1) Background: Deoxynivalenol (DON) and zearalenone (ZEA) are type B trichothecene mycotoxins that exert serious toxic effects on the reproduction of domestic animals. However, there is little information about the toxicity of mycotoxins on testis development in Equus asinus. This