T4648
Thrombine from bovine plasma
lyophilized powder, 40-300 NIH units/mg protein (biuret)
Synonyme(s) :
Facteur IIa
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine plasma
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
40-300 NIH units/mg protein (biuret)
Poids mol.
heavy chain ~33 kDa
light chain ~5 kDa
Composition
Protein, 40-60%
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
cow ... F2(280685)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Inhibiteur
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable