T4510
Thymidine 5′-monophosphate p-nitrophenyl ester sodium salt
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
p-Nitrophenyl-5V-thymidine-monophosphate, p-Nph-5V-TMP
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Thymidine 5′-monophosphate p-nitrophenyl ester sodium salt, ≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C(N1)=O)=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(OC(C=C3)=CC=C3[N+]([O-])=O)=O)O2)C1=O.[Na]
InChI
1S/C16H18N3O10P.Na.H/c1-9-7-18(16(22)17-15(9)21)14-6-12(20)13(28-14)8-27-30(25,26)29-11-4-2-10(3-5-11)19(23)24;;/h2-5,7,12-14,20H,6,8H2,1H3,(H,25,26)(H,17,21,22);;
Clé InChI
PHNRUCBIIRECII-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable