T1948
Anti-TRF1 antibody, Mouse monoclonal
~2 mg/mL, clone TRF-78, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Telomeric Repeat Binding Factor 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TRF-78, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~70 kDa by SDS-PAGE
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa nuclear extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TERF1(7013)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2