Principaux documents
P7170
Sigma-Aldrich
Ponceau S solution
BioReagent, 0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
Synonyme(s) :
Ponceau S
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H12N4Na4O13S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
760.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Ponceau S solution, BioReagent, suitable (for use in cellulose acetate electrophoresis), 0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
Qualité
for protein analysis
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Concentration
0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
Technique(s)
western blot: suitable
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Adéquation
suitable (for use in cellulose acetate electrophoresis)
suitable for electrophoresis
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-8-3-14(11-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23+,26-25+;;;;
Clé InChI
KQHKSGRIBYJYFX-WNDMICSESA-J
Description générale
Le Ponceau S est le sel de sodium d′un colorant diazo.[1] La solution de Ponceau S est un réactif adapté pour les études par électrophorèse. Le colorant Ponceau S est livré prêt à l′emploi et est conçu pour la coloration rapide (5 min) des bandes de protéines sur les membranes de nitrocellulose ou PVDF (Western blots) ainsi que sur des membranes en acétate de cellulose. Il peut être utilisé comme colorant de l′enzyme fibrinolytique purifiée (CK) pour l′analyse de la séquence des acides aminés N-terminaux (14 premiers résidus) de CK à l′aide d′un séquenceur de protéines. La coloration Ponceau S sur nitrocellulose et PVDF est réversible par lavage de la membrane colorée avec du NaOH à 0,1 M pendant 1 minute. La membrane colorée puis décolorée et peut ensuite faire l′objet d′analyses à l′aide de méthodes immunologiques (Western blot).[1] Une fiche produit est fournie, qui inclut la procédure de coloration pour les membranes d′acétate de cellulose, de nitrocellulose et de PVDF.
Application
La solution Ponceau S été utilisée pour la coloration de membranes (Western blot).[2][3][4]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Legume Grains Enhance Ileal Losses of Specific Endogenous Serine-Protease Proteins in Weaned Pigs1
Paulo Salgado
The Journal of Nutrition (2002)
Shankar Suman et al.
PLoS neglected tropical diseases, 12(9), e0006792-e0006792 (2018-09-18)
The protozoan parasite Trypanosoma cruzi, the causative agent of Chagas disease, causes severe morbidity and mortality in afflicted individuals. About 30% of T. cruzi-infected individuals present with cardiac, gastrointestinal tract, and/or neurological disorders. Megacolon, one of the major pathologies of
Challa S.S.R. Kumar
Semiconductor Nanomaterials (2010)
Expression of Guanylyl Cyclase (GC)-A and GC-B during Brain Development: Evidence for a Role of GC-B in Perinatal Neurogenesis
Dieter Muller
Endocrine Journal (2009)
Joshua P Nederveen et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(7), 8975-8989 (2020-05-29)
Skeletal muscle satellite cell (SC) function and responsiveness is regulated, in part, through interactions within the niche, in which they reside. Evidence suggests that structural changes occur in the SC niche as a function of aging. In the present study
Articles
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Protocoles
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.
Questions
  1. Is it practical to stain protein gels directly with Ponceau S without transferring to membranes in order to assess the amount of protein and number of bands in a protein sample? Is there a direct gel staining protocol available for this purpose?
    1 answer
    1. Ponceau S is not recommended for gel staining; it is advised only for use with membranes. Using Ponceau S in acetic acid may precipitate and fix the proteins in the gel, which is not advisable if a protein transfer to a membrane is planned for a western blot.