T1788
Tyrode′s Solution, Acidic
liquid, sterile-filtered, suitable for mouse embryo cell culture
Synonyme(s) :
Cell culture solution
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | embryo: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
pH
2.5±0.3
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture