T144
(±)-Thalidomide
≥98%, powder
Synonyme(s) :
(±)-2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
About This Item
Produits recommandés
ligand
thalidomide
Essai
≥98%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Auteur
Celgene
Chaîne SMILES
O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
InChI
1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)
Clé InChI
UEJJHQNACJXSKW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CRBN(51185) , CUL4A(8451) , DDB1(1642) , LITAF(9516) , RBX1(9978) , TNF(7124)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Nos1(24598)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique