Merck
T0699
Acide trichloroacétique solution
6.1 N
Synonyme(s) :
TCA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
Cl3CCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.39
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
970119
Concentration:
6.1 N, ~100 % (w/v)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
liquid
Quality Segment
concentration
6.1 N, ~100 % (w/v)
SMILES string
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
General description
L'acide trichloroacétique (TCA) est un acide fort. Au pH de l'eau potable, le TCA se trouve quasiment exclusivement sous forme saline.
Application
L'acide trichloroacétique en solution a été utilisé :
  • dans un essai avec l'enzyme indoleamine 2,3-dioxygénase (IDO) pour hydrolyser de la N-formylkynurénine et produire de la kynurénine.
  • pour faire proliférer des cellules musculaires lisses d'artère pulmonaire humaine (HPASMC).
  • pour traiter des tissus broyés et faire précipiter des protéines durant une extraction de protéines en vue de leur quantification.
Biochem/physiol Actions
L'acide trichloroacétique en solution est traditionnellement utilisé pour faire précipiter les protéines. Il peut servir à déterminer la concentration en protéines par précipitation quantitative. L'acide trichloroacétique peut aussi être employé comme agent décalcifiant et comme fixateur en microscopie.
L'acide trichloroacétique (TCA), qui ne présente aucune toxicité connue, est traditionnellement utilisé comme agent de peeling superficiel. C'est un composé qui permet de faire proliférer les peroxysomes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acide trichloroacétique solution
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3