SYNS371207
Synthware™ Glass syringe
borosilicate glass 3.3, capacity 50 mL
Synonyme(s) :
Synthware S371207, glass sample syringe
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech S371207
Capacité
50 mL
Description générale
Glass Syringe (For Lab Use Only), Capacity: 50mL
Application
kemetch; synthware; SYRINGE
Caractéristiques et avantages
Organic Chemistry
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.