Key Documents
Z683620
Syringe PP/PE without needle
luer lock tip, centered, capacity 20 mL, graduated, 1 mL, non-sterile
Synonyme(s) :
polypropylene syringes
About This Item
Code UNSPSC :
42142600
Nomenclature NACRES :
NB.03
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduated 1 mL
Conditionnement
pkg of 100 ea bulk packed
Capacité
20 mL
Description générale
These polypropylene syringes with Luer tips, may be used with any size needle. The rigid polyethylene plungers of these disposable syringes are slightly oversized, creating a tight seal against the walls of the semi-flexible PP barrel, as well as providing an exceptionally smooth draw. No contaminating lubricants added.
Syringes are individually packaged (sterile) except for bulk packed products; these are supplied in plastic bags (non-sterile).
Order needles separately.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Afficher tout