SYNP290700
Synthware™ Crystallizing dish with spout
clear borosilicate glass 3.3, volume 250 mL, diam. × H 100 mm × 50 mm
Synonyme(s) :
Synthware P290700
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear borosilicate glass 3.3
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech P290700
Diam. × H
100 mm × 50 mm
Volume
250 mL
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages