CLS1015P1L
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 1 L
Synonyme(s) :
Corning container
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
graduations (10 mL)
Fabricant/nom de marque
Corning 1015P-1L
H × D.E.
167 mm × 125 mm
Taille
1 L