Principaux documents
STRN50
Sigma-Aldrich
Kit Spectrum pour ARN total de plante
greener alternative
sufficient for 50 purifications
Synonyme(s) :
Plant total RNA extraction kit, Plant total RNA isolation kit, Plant total RNA purification kit
About This Item
Code UNSPSC :
41105501
Nomenclature NACRES :
NA.52
Utilisation
sufficient for 50 purifications
Niveau de qualité
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
RNA purification: suitable
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Le kit de purification d'ARN total de plante Spectrum utilise un procédé chimique de lyse et d'hybridation et un format tout-en-un d'hybridation/lavage/élution sur colonne pour purifier jusqu'à 100 μg d'ARN total à partir de 100 mg de tissus en une trentaine de minutes. Le rendement moyen varie de 20 à 60 μg.
Une fois les tissus broyés en poudre fine dans de l'azote liquide, les cellules sont lysées et les débris cellulaires sont séparés physiquement et chimiquement de l'ARN endogène. L'ARN est ensuite hybridé à un substrat de silice placé dans une colonne, et plusieurs étapes de lavage éliminent les contaminants résiduels.
L'ARN total élué de la colonne est généralement utilisé dans des analyses par northern blot, RT-PCR ou qRT-PCR.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry.
Application
Spectrum Plant Total RNA Kit has been used to isolate RNA from ground fiber tissue of cultured cotton fiber, from neem tissues and from Sarracenia, an insectivorous plant.
Caractéristiques et avantages
  • Haut rendement : jusqu'à 60 μg d'ARN pur concentré par préparation
  • Efficacité : ARN purifié en 30 minutes maximum
  • Innovation : kit spécialement conçu pour la recherche sur les tissus végétaux difficiles
Informations légales
Spectrum is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,Heart
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Asfaw Degu et al.
BMC plant biology, 19(1), 69-69 (2019-02-13)
Grape leaves provide the biochemical substrates for berry development. Thus, understanding the regulation of grapevine leaf metabolism can aid in discerning processes fundamental to fruit development and berry quality. Here, the temporal alterations in leaf metabolism in Merlot grapevine grown
Neeraj K Dubey et al.
Frontiers in plant science, 8, 1574-1574 (2017-09-29)
RNA silencing refers to diverse mechanisms that control gene expression at transcriptional and post-transcriptional levels which can also be used in parasitic pathogens of plants that Broomrapes (Orobanche/Phelipanche spp.) are holoparasitic plants that subsist on the roots of a variety
Meng Zhang et al.
Journal of experimental botany, 71(3), 951-969 (2019-10-23)
Anther development in flowering plants is highly sensitive to high-temperature (HT) stress. Understanding the potential epigenetic mechanism of anther infertility induced by HT stress in cotton (Gossypium hirsutum L.) is crucial for the effective use of genetic resources to guide
Jinbu Jia et al.
The Plant cell, 32(12), 3662-3673 (2020-10-21)
In plants, 22-nucleotide small RNAs trigger the production of secondary small interfering RNAs (siRNAs) and enhance silencing. DICER-LIKE2 (DCL2)-dependent 22-nucleotide siRNAs are rare in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) and are thought to function mainly during viral infection; by contrast, these siRNAs
Prasanna Kankanala et al.
Plant, cell & environment, 43(4), 1084-1101 (2020-01-14)
Necrotrophic fungi constitute the largest group of plant fungal pathogens that cause heavy crop losses worldwide. Phymatotrichopsis omnivora is a broad host, soil-borne necrotrophic fungal pathogen that infects over 2,000 dicotyledonous plants. The molecular basis of such broad host range
Articles
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Contenu apparenté
The Spectrum Plant Total RNA Kit incorporates a new, patent-pending lysis and binding chemistry. This kit is intended to purify total RNA from species and tissue where most Total RNA protocols fail. Without sacrificing affordability, you can purify more total RNA per isolation.