SRP2070
LRH-1 human
recombinant, expressed in insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
B1F, B1F2, CPF, FTF, FTZ-F1, FTZ-F1beta, LRH-1, LRH1, hB1F-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in insect cells
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~62.6 kDa
Conditionnement
pkg of 5 μg
Concentration
50 μg/mL
Couleur
clear colorless
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... NR5A2(2494)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable