Principaux documents
SRP0590
Sigma-Aldrich
TIM-3, Biotin Labeled, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
HAVCR-2, Hepatitis A virus cellular receptor 2, KIM- 3, T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, T-cell membrane protein 3, TIMD-3
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
23.3 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... HAVCR2(84868)
Description générale
Human TIM-3, also known as T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, T-cell membrane protein 3, TIMD-3, Hepatitis A virus cellular receptor 2, HAVCR-2, and KIM- 3. GenBank Accession No. NM_032782,a.a. 22-200 ith a C-terminal Avi-biotin, Histag,expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 23.3 kDa. This protein is enzymatically biotinylated using Avitag technology. Biotinylation is confirmed to be greater than 90%. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forme physique
Aqueous solution
Informations légales
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable