Principaux documents
SRP0566
Sigma-Aldrich
TIM-3, FLAG® -Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
HAVCR-2 KIM-3, Hepatitis A virus cellular receptor 2, T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, T-cell membrane protein 3, TIMD-3, Tim
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
20.8 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... HAVCR2(84868)
Description générale
Human TIM-3, also known as T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, T-cell membrane protein 3, TIMD-3, Hepatitis A virus cellular receptor 2, HAVCR-2, and KIM-3 with a C-terminal FLAG-tag. GenBank Accession No. NM_032782.4, a.a. 22-200 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 20.8 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forme physique
Aqueous solution
Informations légales
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable