Principaux documents
SRP0524
Sigma-Aldrich
COX2, FLAG® -His-Tags
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Synonyme(s) :
Cyclooxygenase-2 Prostaglandin-Endo-peroxide Synthase 2, HCox-2, Inducible Prostaglandin H Synthase 2, PHS-2, PTGS2, Prostaglandin G/H Synthase and Cyclooxygenase
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
71 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... COX2(6775079)
Description générale
Human COX2, GenBank Accession No. NM_000963, a.a. 1-604 (end), with C-terminal FLAG-His-tag, MW=71 kDa, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Forme physique
Aqueous solution
Informations légales
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable