Principaux documents
SML3486
Sigma-Aldrich
PFI-7N hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-((1s,4S)-4-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)cyclohexyl)-2-((R)-1-phenylethylamino)acetamide hydrochloride, PFI-7 inactive control hydrochloride, PFI-7 negative control hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H28N4O · xHCl
Poids moléculaire :
376.49 (free base basis)
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CN[C@H](C)C1=CC=CC=C1)N[C@@H]2CC[C@@H](CC2)C3=NC4=C(N3)C=CC=C4
Actions biochimiques/physiologiques
PFI-7N is an inactive analog of and negative control for the high affinity E3 ligase GID4 probe PFI-7 (KD = 5 μM/PFI-7N vs. 0.08 μM/PFI-7 by SPR).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3