Principaux documents
SML2826
Sigma-Aldrich
NVS-MLLT-1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-N-(2-((2-Methylpyrrolidin-1-yl)methyl)-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)isoquinoline-6-carboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H23N5O
Poids moléculaire :
385.46
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
NVP-MLLT-1 is a potent and selective inhibitor against YEATS domain (YD) of MLLT1 (ENL/YEATS1) and MLLT3 (AF9/YEATS3).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable