Accéder au contenu
SML3364
Emodepside
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Bay-44-4400, Cyclo[(αR)-α-hydroxy-4-(4-morpholinyl)benzenepropanoyl-N-methyl-L-leucyl-(2R)-2-hydroxypropanoyl-N-methyl-L-leucyl-(αR)-α-hydroxy-4-(4-morpholinyl)benzenepropanoyl-N-methyl-L-leucyl-(2R)-2-hydroxypropanoyl-N-methyl-L-leucyl], PF 1022-221
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C60H90N6O14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1119.39
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
N5(CCOCC5)c1ccc(cc1)C[C@H]2OC(=O)[C@@H](N(C(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](N(C(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](N(C(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](N(C2=O)C)CC(C)C)C)C)CC(C)C)Cc3ccc(cc3)N4CCOCC4)C)CC(C)C)C)C)CC(C)C
InChI
1S/C60H90N6O14/c1-37(2)31-47-57(71)77-41(9)53(67)61(11)50(34-40(7)8)60(74)80-52(36-44-17-21-46(22-18-44)66-25-29-76-30-26-66)56(70)64(14)48(32-38(3)4)58(72)78-42(10)54(68)62(12)49(33-39(5)6)59(73)79-51(55(69)63(47)13)35-43-15-19-45(20-16-43)65-23-27-75-28-24-65/h15-22,37-42,47-52H,23-36H2,1-14H3/t41-,42-,47+,48+,49+,50+,51-,52-/m1/s1
InChI key
ZMQMTKVVAMWKNY-YSXLEBCMSA-N
Biochem/physiol Actions
Cyclooctadepsipeptide anthelmintic
Emodepside is a cyclooctadepsipeptide anthelmintic a novel mode of action involving the calcium-gated potassium channel SLO-1 in C. elegans, sometimes mediated by a latrophilin (LAT) receptor.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Pancreas,Adrenal gland
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c